N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1026-5G OR1026-10G
APOSOR1026-5GEA 137 EUR
APOSOR1026-5G APOSOR1026-10G
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658492
Núm. CAS: 220641-87-2