1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 473 EUR
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801138
Núm. CAS: 49850-62-6