2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1028-1G OR1028-5G
APOSOR1028-1GEA 161 EUR
APOSOR1028-1G APOSOR1028-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Formula: C₇H₆N₄
Pto. de fusión: 171…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02579320
Núm. CAS: 849924-97-6