5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR102840-25G
OR102840-5G
APOSOR102840-25GEA
383
EUR
APOSOR102840-25G
APOSOR102840-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₅NO₅ Pto. de fusión: 279…284 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060513 Núm. CAS: 10242-12-3 |