5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR102841-25G OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA 597 EUR
APOSOR102841-25G APOSOR102841-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060512
Núm. CAS: 10242-10-1