2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1029-1G OR1029-5G
APOSOR1029-1GEA 108 EUR
APOSOR1029-1G APOSOR1029-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
Pto. de fusión: 134…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02579318
Núm. CAS: 439106-75-9