(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [(1,3-Benzothiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)acetic acid
OR102929-1G OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA 21.9 EUR
APOSOR102929-1G APOSOR102929-5G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₂S₂
MW: 225.28 g/mol
Pto. de fusión: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00227391
Núm. CAS: 6295-57-4
EINECS: 228-565-0