5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR102961-1G OR102961-5G OR102961-500MG
APOSOR102961-1GEA 270 EUR
APOSOR102961-1G APOSOR102961-5G APOSOR102961-500MG
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860021
Núm. CAS: 40133-06-0