2-(Chloromethyl)benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
OR103007-1G OR103007-250MG OR103007-5G
APOSOR103007-1GEA 74.1 EUR
APOSOR103007-1G APOSOR103007-250MG APOSOR103007-5G
2-(Chloromethyl)benzoxazole
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664964
Núm. CAS: 41014-43-1