2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR103038-1G OR103038-5G OR103038-25G
APOSOR103038-1GEA 108 EUR
APOSOR103038-1G APOSOR103038-5G APOSOR103038-25G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Formula: C₄HCl₂NOS
Pto. Ebullición: 180 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 47…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793013
Núm. CAS: 92972-48-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III