2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR10304-1G OR10304-25G OR10304-5G
APOSOR10304-1GEA 94.4 EUR
APOSOR10304-1G APOSOR10304-25G APOSOR10304-5G
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Formula: C₅H₅Cl₃O₂
Pto. Ebullición: 31,5 °C/0.5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038361
Núm. CAS: 44925-09-9