Ácido 2-acetil-fenil-borónico 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10312-1G OR10312-5G OR10312-25G
APOSOR10312-1GEA 49.3 EUR
APOSOR10312-1G APOSOR10312-5G APOSOR10312-25G
Ácido 2-acetil-fenil-borónico 95+%
Ácido 2-acetil-fenil-borónico
Formula: C₈H₉BO₃
Pto. de fusión: 170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01321263
Núm. CAS: 308103-40-4