Ácido 4-acetil-fenil-borónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
OR10313-25G OR10313-5G OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA 43.5 EUR
APOSOR10313-25G APOSOR10313-5G APOSOR10313-100G
Ácido 4-acetil-fenil-borónico 98%
Ácido 4-acetil-fenil-borónico
Formula: C₈H₉BO₃
MW: 163.97
Pto. de fusión: 243…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074667
Núm. CAS: 149104-90-5