4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10316-25G OR10316-5G
APOSOR10316-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10316-25G APOSOR10316-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Pto. de fusión: 262…268 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051734
Núm. CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7