4-Amino-2-cloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 0 EUR
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
4-Amino-2-cloropiridina
4-Amino-2-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060089
Núm. CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0