2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-25GEA 452 EUR
APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Pto. de fusión: 160…166 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179570
Núm. CAS: 1003-61-8