2-Amino-5-nitrotiazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10323-100G OR10323-1KG OR10323-500G
APOSOR10323-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10323-100G APOSOR10323-1KG APOSOR10323-500G
2-Amino-5-nitrotiazol 97%
2-Amino-5-nitrotiazol
Formula: C₃H₃N₃O₂S
Pto. de fusión: 195…202 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005326
Núm. CAS: 121-66-4
EINECS: 204-490-9