2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminocarbonylphenylboronic acid
OR10324-1G OR10324-5G
APOSOR10324-1GEA 66.7 EUR
APOSOR10324-1G APOSOR10324-5G
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
Pto. de fusión: 226…230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179454
Núm. CAS: 380430-54-6