4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10325-25G OR10325-5G OR10325-1G
APOSOR10325-25GEA 82.8 EUR
APOSOR10325-25G APOSOR10325-5G APOSOR10325-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
Pto. de fusión: 229…234 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411940
Núm. CAS: 123088-59-5