(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 62.5 EUR
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
Pto. de fusión: 232…238 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411948
Núm. CAS: 351422-73-6