2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1033-1G OR1033-5G OR1033-10G
APOSOR1033-1GEA 148 EUR
APOSOR1033-1G APOSOR1033-5G APOSOR1033-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline
Formula: C₁₂H₉N₃
Pto. de fusión: 182…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02579322
Núm. CAS: 439106-87-3