4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
OR10330-1G OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA 43.5 EUR
APOSOR10330-1G APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187.43 g/mol
Pto. de fusión: 240…250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632199
Núm. CAS: 75705-21-4