5-Aminooxindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
OR10335-5G
APOSOR10335-5GEA 127 EUR
APOSOR10335-5G
5-Aminooxindol
5-Aminooxindole
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,16 g/mol
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179603
Núm. CAS: 20876-36-2