3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR103361-1G OR103361-250MG
APOSOR103361-1GEA 33.5 EUR
APOSOR103361-1G APOSOR103361-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084966
Núm. CAS: 175205-62-6
UN: 1759
ADR: 8,III