3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10337-1G OR10337-5G OR10337-25G
APOSOR10337-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10337-1G APOSOR10337-5G APOSOR10337-25G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191748
Núm. CAS: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4