4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
OR10338-1G OR10338-25G OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA 29 EUR
APOSOR10338-1G APOSOR10338-25G APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41 g/mol
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03001333
Núm. CAS: 80460-73-7