Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR10339-5G OR10339-25G
APOSOR10339-5GEA 0 EUR
APOSOR10339-5G APOSOR10339-25G
Ácido 2-aminofenilborónico, pinacol éster
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179448
Núm. CAS: 191171-55-8