4-Aminotetrahydropyran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
OR10342-5G OR10342-1G OR10342-25G
APOSOR10342-5GEA 24.8 EUR
APOSOR10342-5G APOSOR10342-1G APOSOR10342-25G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Pto. Ebullición: 45…55 °C/20mmHg
Densidad: 0,977 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179436
Núm. CAS: 38041-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III