4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10343-1G OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10343-1G APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 230…250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00100881
Núm. CAS: 33024-60-1