(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
OR10347-1G OR10347-25G OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10347-1G APOSOR10347-25G APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,062 g/mol
Pto. de fusión: 199…204 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093054
Núm. CAS: 380430-49-9