2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1035-1G
OR1035-5G
OR1035-10G
APOSOR1035-1GEA
148
EUR
APOSOR1035-1G
APOSOR1035-5G
APOSOR1035-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline
Formula:
C₁₁H₈N₄ Pto. de fusión: 204…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02579323 Núm. CAS: 439106-90-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...