4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Benzylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10355-1G OR10355-5G
APOSOR10355-1GEA 26.1 EUR
APOSOR10355-1G APOSOR10355-5G
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₄BNO₃
MW: 255,08 g/mol
Pto. de fusión: 212…218 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411953
Núm. CAS: 252663-47-1