4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10356-25G OR10356-5G
APOSOR10356-25GEA 206 EUR
APOSOR10356-25G APOSOR10356-5G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₅BO₃
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788404
Núm. CAS: 847560-49-0