3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 3-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10358-5G
APOSOR10358-5GEA 128 EUR
APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,06 g/mol
Pto. de fusión: 138…146 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179445
Núm. CAS: 380430-52-4