Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Pto. de fusión: >210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06742784
Núm. CAS: 59648-14-5