4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 139 EUR
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₃BO₃
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075705
Núm. CAS: 146631-00-7