4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR103635-1G OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA 406 EUR
APOSOR103635-1G APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407445
Núm. CAS: 216959-98-7