2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 116 EUR
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formula: C₄H₂BrNOS
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788567
Núm. CAS: 464192-28-7