3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR103646-1G OR103646-250MG
APOSOR103646-1GEA 0 EUR
APOSOR103646-1G APOSOR103646-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-sulphonyl chloride
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664887
Núm. CAS: 31794-45-3
UN: 3261
ADR: 8,III