6-Bromo-1-hexanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
OR10365-5G OR10365-25G OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10365-5G APOSOR10365-25G APOSOR10365-100G
6-Bromo-1-hexanol
6-Bromo-1-hexanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 181.07 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C/5mmHg
Densidad: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002983
Núm. CAS: 4286-55-9