2-Bromoimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1H-imidazol
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 145 EUR
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromoimidazol 98%
2-Bromoimidazol
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Pto. de fusión: 197…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179526
Núm. CAS: 16681-56-4