2-Bromo-1-metilimidazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10367-1G OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA 60.9 EUR
APOSOR10367-1G APOSOR10367-5G
2-Bromo-1-metilimidazol 95%
2-Bromo-1-metilimidazol
Formula: C₄H₅BrN₂
Pto. Ebullición: 172 °C
Densidad: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02179525
Núm. CAS: 16681-59-7