5-Bromo-1-metilimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1-metil-1H-imidazol
OR10368-25G
OR10368-5G
OR10368-100G
APOSOR10368-25GEA
63.8
EUR
APOSOR10368-25G
APOSOR10368-5G
APOSOR10368-100G
5-Bromo-1-metilimidazol
5-Bromo-1-metilimidazol
Formula:
C₄H₅BrN₂ MW: 161 g/mol Pto. Ebullición: 120 °C/15mmHg Pto. de fusión: 40…41 °C Pto. de inflamación: 82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632218 Núm. CAS: 1003-21-0 UN: 3335 ADR: 9 III |