1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1037-1G OR1037-5G
APOSOR1037-1GEA 526 EUR
APOSOR1037-1G APOSOR1037-5G
1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione 95+%
1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione
Formula: C₆H₆N₄O₂
MW: 166.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01208156
Núm. CAS: 119584-65-5