4-Bromo-2-metilimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-metil-1H-imidazol
OR10370-25G OR10370-5G
APOSOR10370-25GEA 241 EUR
APOSOR10370-25G APOSOR10370-5G
4-Bromo-2-metilimidazol 98%
4-Bromo-2-metilimidazol
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411959
Núm. CAS: 16265-11-5