4-Bromoimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-1H-imidazol
OR10376-1G OR10376-25G OR10376-5G
APOSOR10376-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10376-1G APOSOR10376-25G APOSOR10376-5G
4-Bromoimidazol
4-Bromoimidazol
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Pto. de fusión: 131…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047021
Núm. CAS: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III