Ácido (2-(bromometil)fenil)metabórico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
Ácido (2-(bromometil)fenil)metabórico 95%
Ácido (2-(bromometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₈BBrO₂
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318941
Núm. CAS: 91983-14-1