Ácido (3-(bromometil)fenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dihidroxi-3-(bromometil)fenilborano
OR10378-10G OR10378-25G
APOSOR10378-10GEA 0 EUR
APOSOR10378-10G APOSOR10378-25G
Ácido (3-(bromometil)fenil)metabórico
Ácido (3-(bromometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₈BBrO₂
Pto. de fusión: 216…228 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632207
Núm. CAS: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8,III