2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10379-25G OR10379-5G
APOSOR10379-25GEA 288 EUR
APOSOR10379-25G APOSOR10379-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BBrO₂
Pto. de fusión: 78…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632210
Núm. CAS: 377780-72-8