Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico 97+%
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 157…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002415
Núm. CAS: 21739-92-4